주요 문서
JIYOYE
88071302, human lymph, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
JIYOYE, 88071302
생물학적 소스
human lymph
성장 모드
Suspension
핵형
2n = 46, diploid
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Burkitt′s lymphoma
세포주 설명
Derived from the ascitic fluid of a male with Burkitt′s lymphoma of the liver. The cells contain an unidentified herpes-like virus and have been used in co-cultivation studies to establish lymphocytes in cultures. The cell line is also EBNA positive. Ethnicity: Black.
애플리케이션
Co-cultivation and virus studies: Herpesvirus
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,11
D13S317: 12
D16S539: 10,11
D5S818: 12
D7S820: 8,10
THO1: 7,9
TPOX: 6,8
vWA: 15,19
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 4-6x100,000 cells/ml. Add fresh medium every 2-3 days. Maximum cell density is achieved at 2-3x1,000,000 cells/ml.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)