주요 문서
A 172
88062428, human nerve, Not specified
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
A 172, 88062428
생물학적 소스
human nerve
성장 모드
Adherent
핵형
n = 80, over 20 marker chromosomes per cell (hypertriploid)
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human glioblastoma
세포주 설명
Derived from a glioblastoma removed from a 53 year old male. Non-tumourigenic in anti-thymocyte serum treated NIH Swiss mice.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C (medium renewal every 2-3 days recommended).
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.