주요 문서
OKM1
Reactivity: Anti-CD11b, human, 88012702
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
포장
tube of 5 μg 88012702-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88012702-1VL
ImmunoDon
BALB/cj mouse spleen
골수종
P3X63Ag8
반응성
Anti-CD11b, human
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG2b
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse P3X63Ag8 x Mouse BALB/cj spleen
세포주 설명
The antibody is directed against the CD11b antigen on human monocytes and granulocytes.
면역원
Human peripheral blood mononuclear cells
배양 배지
IDMEM + 2mM glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)