제품명
RPMI 6666, 87081807
생물학적 소스
human blood
성장 모드
Suspension
핵형
2n = 46
형태학
Lymphoblast
제품
Immunoglobulin
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian lymphoblast, Hodgkins disease
세포주 설명
Derived from a 29 year old male Caucasian with Hodgkin′s disease. One of a large series of permanent lines from leukocytes in the peripheral blood of donors with and without malignancies. Has cell-associated EBV and produces immunoglobulins. This cell line was initially thought to have been derived from Hodgkin lymphoma, but is now known to be an EBV-positive B-lymphoblastoid cell line.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.