주요 문서
SW 1116
87071006, human colon, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
human colon
성장 모드:
Adherent
핵형:
2n = 46, hypotriploid
형태학:
Epithelial
제품:
Carcinoembryonic antigen (CEA)
수용체:
Not specified
관련 질환(들):
cancer
제품명
SW 1116, 87071006
생물학적 소스
human colon
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 46, hypotriploid
형태학
Epithelial
제품
Carcinoembryonic antigen (CEA)
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian colon adenocarcinoma
세포주 설명
Derived from a grade II adenocarcinoma of the colon extending into the muscularis from a 73 year old Caucasian male. The cells exhibit brush borders and produce high levels of CEA.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
배양 배지
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; CO2 is not needed. Medium change after 4-5 days. 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)