주요 문서
LLC-WRC 256
87061101, rat unknown/unspecified, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
rat unknown/unspecified
성장 모드:
Adherent
핵형:
Modal no. 41 (2n=42)
형태학:
Epithelial
제품:
Not specified
수용체:
Not specified
관련 질환(들):
cancer
제품명
LLC-WRC 256, 87061101, from rat unknown/unspecified
생물학적 소스
rat unknown/unspecified
성장 모드
Adherent
핵형
Modal no. 41 (2n=42)
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat Walker carcinoma epithelial
세포주 설명
Walker rat tumour cell line, which supports the growth of herpes simplex, pseudorabies and vaccinia viruses. The cells are highly tumourigenic in suckling rats.
배양 배지
Medium 199 + 2mM Glutamine + 5% Horse Serum (HS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2;37°C
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)