주요 문서
CRI-G1
87052701, rat pancreas, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
rat pancreas
성장 모드:
Adherent
핵형:
Not specified
형태학:
Epithelial
제품:
Insulin and glucagon
수용체:
Not specified
관련 질환(들):
cancer
제품명
CRI-G1, 87052701
생물학적 소스
rat pancreas
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Insulin and glucagon
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat NEDH islet tumour
세포주 설명
Established from a NEDH rat transplantable islet cell tumour. The cells secrete insulin and glucagon.
DNA 프로파일
Not specified
배양 배지
DMEM + 2 mM Glutamine + 5-10% Fetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C. The cells tend to grow in clumps and ribbons. They do not strictly attach but stick lightly and will not form a complete monolayer.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
We offer more than twenty ECACC pancreatic cancer cell lines of human, rat, or mouse origin, including PANC-1. Choose cells based on mutations in KRAS, TP53, SMAD4, and other key genes, or by demonstrated suitability for applications such as toxicity, xenograft models, and drug response studies.