제품명
BF-2, 87032603
생물학적 소스
fish trunk
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 48
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Fish Bluegill fry caudal trunk
세포주 설명
Derived from a trypsinised suspension of pooled caudal portions of the trunk of one year old fingerlings. Will grow at temperatures from 15°C to 33°C. Cells susceptible to lymphocystis virus of fish and tadpole edema virus (TEV) of frogs.
애플리케이션
Virus studies, targets for bacterial cytotoxins
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) (pH7.4 - 7.5).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 23°C. A replication capacity of up to 50 passages is expected. Fish cell lines detach easily during transit if the culture is too young. After resuscitation, split cells
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.