생물학적 소스
mouse brain
포장
tube of 5 μg 87021902-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87021902-1VL
성장 모드
Aggregates in suspension
핵형
Diploid
형태학
Small round cells growing as large aggregates
제품
Adrenocorticotropic hormone (ACTH)
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse LAF1 pituitary gland tumour
세포주 설명
Derived after alternate passage of LAF1 mouse pituitary tumour cells as tumours in animals and in cell culture. Cells produce adrenocorticotropic hormone (ACTH) at approximately the rate of 1000mU/mg of cell protein per week.
애플리케이션
Hormone studies
배양 배지
Ham′s F10 + 2mM Glutamine + 15% Horse Serum (HS) + 2.5% Foetal Bovine Serum (FBS). Cells grow in large aggregates.
계대배양 정규 작업
Allow clusters to settle and remove all but 5 to 10 ml of medium. Gently transfer the clusters to new flasks and add fresh medium. A subcultivation ratio of 1:2 is recommended. Cells grow in large viable clusters making counting difficult. A seeding densi
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.