주요 문서
RPMI 7666
87012703, human blood, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
RPMI 7666, 87012703
생물학적 소스
human blood
포장
tube of 5 μg 87012703-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87012703-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
2n = 46
형태학
Lymphoblast
제품
Immunoglobulin
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian lymphoblast
세포주 설명
Initiated from the leukocytes obtained from a 32 year old Caucasian male having no known malignancy. EBV particles are present. The cells produce immunoglobulins in vitro.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,12
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 8,11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,16
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)