RPMI 8226
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87012702, human blood, Not specified
동의어(들):
RPMI8226 Cells, Roswell Park Memorial Institute 8226 Cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
추천 제품
생물학적 소스
human blood
포장
tube of 5 μg 87012702-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87012702-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Immunoglobulin G (Ig) lambda light chain
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human myeloma
세포주 설명
Derived from the peripheral blood of a 61 year old male with multiple myeloma. The cells produce and secrete Ig lambda light chain.
애플리케이션
RPMI 8226 has been used:
- to grow human myeloma cell lines
- to evaluate the effect of 1-aryl-2-methylthioimidazolines (IIV) on the viability of RPMI 8226 cells
- to measure cytokine production by bone marrow stromal cells (BMSCs) after contact with the RPMI 8226 cell line
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 11
D16S539: 9
D5S818: 11,13
D7S820: 9,10
THO1: 8
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
CSF1PO: 12
D13S317: 11
D16S539: 9
D5S818: 11,13
D7S820: 9,10
THO1: 8
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. After resuscitation cell debris will be present in culture. This will decrease with subsequent subculture.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.