제품명
CL 21, 86080602
생물학적 소스
Human x Mouse Hybridoma unknown/unspecified
포장
tube of 5 μg 86080602-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86080602-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse / Human hybrid, SV-40 transformed
세포주 설명
The cell line CL21 has been established by hybridisation of C57 BL mouse peritoneal macrophages with SV40 transformed human skin fibroblasts. The human cells were derived from a patient with Lesch-Nyhan syndrome and are deficient in hypoxanthine guanine phosphoribosyltransferase (HGPRT). They have been reported to contain the human chromosome 7 and could also contain subchromosomal fragments of chromosome 17.
애플리케이션
Somatic cell hybrid mapping
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.