Key Documents
BL-3
86062401, bovine blood, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
BL-3, 86062401
생물학적 소스
bovine blood
성장 모드
Suspension
핵형
2n = 60, aneuploid, modal no. 65
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Bovine leukaemic lymphoblast
세포주 설명
BL-3 was established from a neoplastic lymph node of a 3 month old male calf. BVDV positive.
애플리케이션
Virus studies
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 5-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells should not be over diluted.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.