주요 문서
HRT-18
86040306, human colon, Epithelial-like
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
HRT-18, 86040306
생물학적 소스
human colon
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 46
형태학
Epithelial-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human rectum adenocarcinoma
세포주 설명
Susceptible to bovine enteric coronaviruses. The four cell lines: DLD-1 (90102540), HCT-15 (91030712), HCT-8 (90032006) and HRT-18 (86040306) have been shown to have a common genetic origin see.
애플리케이션
Virus studies: bovine enteric coronaviruses
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 8,11
D16S539: 12,13
D5S818: 13
D7S820: 10,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 18,19
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 1-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.