주요 문서
JM
86010201, human blood, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
JM, 86010201
생물학적 소스
human blood
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human T cell
세포주 설명
T-cell derived line with the ability to grow HIV.
애플리케이션
HIV studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 8,11
D16S539: 10,11
D5S818: 9
D7S820: 8,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,10
vWA: 16,17,19,20
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.