Key Documents
RPMI 1788
85112106, human blood, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
RPMI 1788, 85112106
생물학적 소스
human blood
성장 모드
Suspension
핵형
2n = 46, modal no. 45
형태학
Lymphoblast
제품
Immunoglobulin M (IgM) (Lambda light chain)
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian peripheral blood lymphocyte
세포주 설명
Derived from the peripheral blood of an apparently normal 33 year old Caucasian male. The cells secrete IgM (lambda light chain). HLA = A2, Aw33, B7, B14.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10
D13S317: 11,13
D16S539: 10,13
D5S818: 12,13
D7S820: 10,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 18,19
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-4x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Maximum cell density 1-2x1,000,000 cells/ml.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.