주요 문서
RD
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85111502, human embryo, Spindle shaped
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
human embryo
포장
tube of 5 μg 85111502-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85111502-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Modal no. 56
형태학
Spindle shaped
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian embryo rhabdomyosarcoma
세포주 설명
Derived from a malignant embryonal rhabdomyosarcoma from a 7 year old Caucasian female. Also designated TE 32 and 130T in the literature
애플리케이션
Tumourigenicity studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 13
D16S539: 10,11
D5S818: 11
D7S820: 8,12
THO1: 9.3
TPOX: 9
vWA: 18
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 2% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 2% Vitamins + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)