제품명
T47D Cell Line human, 85102201
생물학적 소스
human breast
설명
Human breast tumor
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 46, hypertriploid, modal no. 65
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human breast tumour
세포주 설명
Established from the pleural effusion of a ductal carcinoma of the breast of a 54-year-old female. The cells carry receptors for a variety of steroids.
애플리케이션
T47D cell line human has been used:
- to study the effects of a polysaccharide–protein complex (PPC) isolated from metabolites of gut bacteria Raoultella ornithinolytica from the earthworm Dendrobaena veneta against Candida albicans
- has been cultured and incubated with bone marrow-derived macrophages to study their migration and podosome formation
- to study the anti-proliferative effects of two novel classes of potential antimetabolites on T47D cells
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 12
D16S539: 10
D5S818: 12
D7S820: 11
THO1: 6
TPOX: 11
vWA: 14
CSF1PO: 11,13
D13S317: 12
D16S539: 10
D5S818: 12
D7S820: 11
THO1: 6
TPOX: 11
vWA: 14
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.