주요 문서
OAW28 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85101601, human ovary, Epithelial
동의어(들):
OAW-28 Cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
human ovary
포장
tube of 5 μg 85101601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85101601-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human ovarian tumour epithelial
세포주 설명
From an ascites of patient with ovarian cystadenocarcinoma. May also be known as 41M.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 13
D5S818: 12
D7S820: 11
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 17,19
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 20 IU/l Bovine Insulin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)