제조업체/상표
Benchmark Scientific E3100-E-UK
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The myView Transilluminator has a surprisingly small footprint (smaller than a standard piece of paper). However, the viewing surface is large enough to accommodate a midsized gel or multiple smaller gels. The 16.5 x 13.5 cm filter glass is scratch resistant to allow band excision with a metal blade. The four 6W bulbs provide and evenly illuminated surface for viewing gels and capturing quality images.
애플리케이션
Electrophoresis
법적 정보
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.