문서
HTC (BUdR)
85061110, rat liver, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
HTC (BUdR), 85061110
생물학적 소스
rat liver
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 66
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat liver hepatoma
세포주 설명
Clone of the original HTC hepatoma (Sigma Catalogue number. 93120108) rendered resistant to 10ug/ml BUdR, which must be grown in HAT. The cells are used in enzyme induction studies.
애플리케이션
Enzymatic studies
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1%HAT + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.