주요 문서
HT55 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. 85061105, human colon, Epithelial
동의어(들):
HT55 Cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
human colon
설명
Human colon carcinoma
포장
tube of 5 μg 85061105-DNA-5UG
vial of  cells 85061105-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human colon carcinoma
세포주 설명
Human colon epithelial cell line
애플리케이션
Tumourigenicity studies
포장
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 9,13
D16S539: 14
D5S818: 11,12
D7S820: 11,13
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 14,17
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA and incubate until cell sheet peels off. Cells grow in islands, not monolayers; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)