제품명
B12, 85042303
생물학적 소스
rat nerve
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Glial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat nervous tissue glial
세포주 설명
Ethyl nitrosourea induced tumour cell line. Glial cells are useful in the research of the distribution of neurotransmitter synthesis and brain specific antigens among nerve and glia.
애플리케이션
Neurobiological studies
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.