Key Documents
B50
85042302, rat nerve, Neuronal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
B50, 85042302
생물학적 소스
rat nerve
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Neuronal
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat nervous tissue neuronal
세포주 설명
Ethyl nitrosourea induced tumour cell line. Neuronal cells are useful in the research of the distribution of neurotransmitter synthesis and brain specific antigens among nerve and glia.
애플리케이션
Neurobiological studies
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.