주요 문서
WEHI-231
85022107, mouse blood, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
WEHI-231, 85022107
생물학적 소스
mouse blood
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Surface Immunoglobulin M (IgM)
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse B cell lymphoma
세포주 설명
Expresses surface IgM but does not secrete Ig. Secretion of IgM can be induced with LPS. WEHI 231 is a B cell lymphoma of BALB/c x NXB F1 origin induced by mineral oil injection.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 0.05mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:8 to 1:10 i.e. seeding at 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)