생물학적 소스
mouse connective tissue
포장
tube of 5 μg 85011432-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011432-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse C34/An connective tissue
세포주 설명
Sub-line of BUdR resistant strain of the L-M mouse line (Sigma Catalogue number. 87032401), which in turn was derived from L929 (Sigma Catalogue number. 85011425). TK- cells cannot grow in HAT medium. Stable TK- mutants are only maintained if the cells are kept for several passages in growth medium containing BUdR.
애플리케이션
Somatic cell hybridisation and gene transfer studies
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split semi-confluent cultures seeding at 5x1,000 to 2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.