주요 문서
P3X63Ag8.653 Cell Line from mouse
85011420, mouse blood, Not specified
동의어(들):
Hybridoma cell line, Mouse cell line
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
P3X63Ag8.653 Cell Line from mouse, 85011420
생물학적 소스
mouse blood
설명
Mouse BALB/c myeloma
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse BALB/c myeloma
세포주 설명
P3X63Ag8.653 is a non-Ig-secreting or synthesising subclone of P3X63.Ag8. Comparable to other myeloma lines used for fusions relating to growth properties, fusion frequency and stability of resulting hybrids.
애플리케이션
Fusion partner, growth factors and tumourigenicity studies
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10-20% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-5x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)