주요 문서
HF19
85011418, human lung, Fibroblast-like
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
HF19, 85011418
생물학적 소스
human lung
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human foetal lung fibroblast
세포주 설명
HF19 has been established from a 14 week old female foetus. The cells are heterozygous for thymidine kinase and have been used for studies of radiation-induced DNA damage.
애플리케이션
DNA repair studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,13
D13S317: 9,13
D16S539: 13,14
D5S818: 11,12
D7S820: 11,12
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 14,18
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-4x10,000 cells /cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)