주요 문서
S1814.PB5
85011402, human embryo, Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
S1814.PB5, 85011402
생물학적 소스
human embryo
성장 모드
Adherent
핵형
Diploid
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human embryo fibroblast
세포주 설명
Human embryo fibroblast cell line.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 10,12
D16S539: 11
D5S818: 13
D7S820: 10,11
THO1: 7,9
TPOX: 9,11
vWA: 15
배양 배지
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS). Cells should also grow in DMEM or RPMI 1640. This cell line also grow well in HAT.
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 i.e. seeding 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.