주요 문서
HeLa/MMTV-luc
11033106, human cervix, Epithelial
동의어(들):
HeLa
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
human cervix
성장 모드:
Adherent
핵형:
Not specified
형태학:
Epithelial
제품:
Not specified
수용체:
Not specified
관련 질환(들):
cancer
제품명
HeLa/MMTV-luc, 11033106
생물학적 소스
human cervix
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
세포주 기원
HeLa, genetic modification, a firefly luciferase reporter gene, MMTV promoter
세포주 설명
HeLa/MMTV-luc is a HeLa cell line stably transfected with a firefly luciferase reporter gene under the control of the MMTV promoter. HeLa/MMTV-luc can be used to detect glucocorticoid mediated transcriptional activity of chemicals.
DNA 프로파일
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 9,10
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
배양 배지
DMEM (D6546) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 10% FBS / FCS (F2442) + 16 μg/ml Blasticidin S HCL.
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10, i.e. seeding at 2 x 104 cells/cm2 using 0.05% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
면책조항
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)