제품명
HeB5, 11033104
생물학적 소스
mouse liver
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
세포주 기원
Hepa-1c1c7, genetic modification, Xenobiotic-Responsive Element (XRE)
세포주 설명
HeB5 is a derivative of Hepa-1c1c7 (Sigma product number 95090613) cell line stably transfected with a firefly luciferase reporter construct bearing Xenobiotic-Responsive Element (XRE) driven by a TATA promoter. HeB5 can be used for detection of mouse CYP1A induction by chemicals.
배양 배지
Alpha-MEM + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 10% FBS / FCS (F2442) + 16μg/ml Blasticidin S HCL.
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10, i.e. seeding at 2 x 104 cells/cm2 using 0.05% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
면책조항
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.