생물학적 소스
human cervix
포장
tube of 5 μg 11033102-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11033102-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
세포주 기원
HeLa, genetic modification, firefly luciferase reporter gene, HSV-thymidine kinase promoter
세포주 설명
11-4 is a HeLa cell line stably transfected with a firefly luciferase reporter gene under the control of the HSV-thymidine kinase promoter. 11-4 can be used to evaluate the non-specific transcriptional activity of chemicals.
DNA 프로파일
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 9,10
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
Amelogenin: X
CSF1PO: 9,10
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
배양 배지
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10, i.e. seeding at 2 x 104 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
면책조항
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.