생물학적 소스
human lung
포장
tube of 5 μg 09100106-DNA-5UG
pkg of vial of cells 09100106-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Number of chromosomes 42/75-85
형태학
Mixed epithelial and spindle shaped
제품
Epithelial membrane antigen (EMA)
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
A human mesothelioma cell line derived from a malignant mesothelioma. Asbestos exposure
세포주 설명
Mero-83 was derived from a pleural effusion
애플리케이션
Investigation of the properties of malignant mesothelioma cells and the development of new diagnostic methods
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,13
D13S317: 9,12
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 9
THO1: 7
TPOX: 8,11
vWA: 18,19
CSF1PO: 11,13
D13S317: 9,12
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 9
THO1: 7
TPOX: 8,11
vWA: 18,19
배양 배지
Hams F10 + 15% FCS + 2mM Glutamine
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Population doubling approx 40 hours
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.