주요 문서
C6-2-3
8062528, rat brain, fibroblastic
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
C6-2-3, 08062528
생물학적 소스
rat brain
성장 모드
Adherent
핵형
modal No varied with passage see reference
형태학
fibroblastic
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat glioma x rat glioma hybrid
세포주 설명
A pseudotetraploid call line generated by fusion of 8-bromodeoxyuridine-resistant mutant rat glioma cell line C6-BU-1 and the 6-thioguanine-resistant mutant rat glioma cell line C6-TG-1.
애플리케이션
electrophysiology
배양 배지
DMEM + 2 mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + HAT (0.1 mM hypoxanthine, 10 μM aminopterin and 16 μM thymidine) Cells can be cultured without HAT provided they were cultured in between in HT medium for 3-4 days
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)