주요 문서
N18TG2
8062523, mouse nerve, Neuronal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
N18TG2, 08062523
생물학적 소스
mouse nerve
성장 모드
Adherent
핵형
mean chromosome number is 89
형태학
Neuronal
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse neuroblastoma
세포주 설명
A 6-thioguanine-resistant clone of N18 (a clonal line produced from the mouse neuroblastoma C1300). (Mouse strain A/Jax). This cell line exhibits high levels of acetylcholinesterase. Found to be tumourigenic in BALB/c nude mice.
애플리케이션
Used in the generation of cell hybrids.
배양 배지
DMEM + 2 mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 0.1 mM 6-thioguanine
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)