Key Documents
NS20Y
8062517, mouse nerve, Neuronal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
NS20Y, 08062517
생물학적 소스
mouse nerve
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Neuronal
제품
Choline acetyltransferase
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse neuroblastoma
세포주 설명
The cell line NS20Y is a cholinergic cell line derived from mouse neuroblastoma C1300 (Mouse strain A/Jax).
애플리케이션
can be used as a neuronal model
배양 배지
DMEM + 2 mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.