주요 문서
F8145
Sigma-Aldrich
Carestream® electron image film SO-163
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105341
NACRES:
MA.01
시트 크기
3 1/4 in. × 4 in.
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Fine-grain, blue-sensitive emulsion on 7-mil ESTAR base, notched for emulsion identification. Tear- and abrasion-resistant, dimensionally stable. Greater electron exposure and development latitudes than 4489.
법적 정보
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)