제품명
ES-E14TG2a, 08021401, from mouse embryo(blastocyst)
생물학적 소스
mouse embryo (blastocyst)
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Adherent monolayer of spheroidal cells on feeder layer of mouse primary embryonic fibroblasts or STO cells. The cells spontaneously differentiate and form embryonal structures in the absence of a feeder layer.
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
세포주 기원
Mouse (strain 129/Ola) embryonic stem cell
세포주 설명
Pluripotent mouse embryonic stem cell line. ES-E14TG2a cells are deficient in in HPRT and are resistant to 0.06mM 6-thioguanine.
DNA 프로파일
Not specified
배양 배지
DMEM + 2 mM Glutamine + 1% NEAA + 0.1 mM 2-Mercaptoethanol + 1000 U/ml mouse inhibitory factor (LIF) + 1.5% sodium bicarbonate + 10% Fetal Bovine Serum. Renewal of medium every 2-3 days is required.
계대배양 정규 작업
Not specified
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.