주요 문서
COV434
7071909, human ovary, Polygonal & fusiform
동의어(들):
COV-434 Cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
COV434, 07071909
생물학적 소스
human ovary
성장 모드
Adherent
핵형
Modal chromosome no. 47 (46 - 47)
형태학
Polygonal & fusiform
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human ovarian granulosa tumour
세포주 설명
Human ovarian granulosa tumour cell line established from a solid primary tumour.
애플리케이션
COV434 has been used to study:
  • the effect of 17β-estradiol on granulosa cell tumor growth, migration and invasion
  • if mutant p53 (inactivatible R248Q hotspot mutation) works as a cancer-specific drug target
  • the expression of TLR (toll-like receptor) and its function in the cell line
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Split confluent cultures 1:2 to 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)