생물학적 소스
human lymph
포장
tube of 5 μg 06070401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06070401-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
46,XY.ish dup(21)(q21)(RP11-15D13++,RP11-66H5++)
형태학
Lymphoblastoid
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human EBV transformed lymphocytes Alzheimer
세포주 설명
Derived from a patient with early onset Alzheimer disease and cerebral amyloid angiopathy (CAA), carrying a 6.5 Mb microduplication of the APP gene locus on chromosome 21. This is an EBV-transformed lymphoblastoid cell line.
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 300,000 to 900,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.