생물학적 소스
hamster kidney
포장
tube of 5 μg 05062302-DNA-5UG
pkg of vial of cells 05062302-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Hamster Syrian kidney, serum-free
세포주 설명
BHK21CL13-2P cell line (Sigma Catalogue number. 84111301) adapted to grow in the chemically defined protein- and peptide-free InVitrus™ medium.
배양 배지
InVitrus™ medium + 4mM Glutamine + 5 ug/ml Insulin. When freezing cells down use InVitrus medium + 4mM Glutamine (50:50 conditioned medium:fresh medium) + 10% DMSO.
계대배양 정규 작업
Viability may be poor on resuscitation and may initially decrease further. Full recovery may take up to 2 weeks. A centrifugation step to remove the cryoprotectant is essential. Rapidly thaw the frozen ampoule in a water bath at 37°C for 1-2 minutes. Tran
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
법적 정보
InVitrus is a trademark of Cell Culture Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.