제품명
L929/R, 04102001
생물학적 소스
mouse adipose tissue
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse C3H/An connective tissue cisplatin resistant
세포주 설명
This cisplatin-resistant cell line has been developed by exposure of the parent L929 murine fibroblast cell line (Sigma Catalogue number. 85011425) to increasing concentrations of cisplatin in vitro. L929/R cells can be used in the development of novel anti-cancer treatments. The parent cell line L929 was derived from normal subcutaneous areolar adipose tissue.
애플리케이션
Development of novel anti-cancer treatments
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM L-Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 0.26μM Cisplatin.
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:50 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 2% CO2; 37 C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.