제품명
MOCHA, 02111901
생물학적 소스
mouse skin
포장
tube of 5 μg 02111901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 02111901-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse Skin Fibroblast
세포주 설명
Mocha is a naturally occuring mouse mutant with a null mutation in the delta subunit of AP-3 complex. In Mocha cells, the ß3 amd μ3 subunits coassmeble into a heterodimer whereas the sigma 3 subunit remains monomeric. The mouse has a similar phenotype to the human genetic disorder, Hermansky Pudlak Syndrome (HPS). In both mice and humans, AP-3 deficiency results in hypopigmentation because of abnormalities in melanosomes. The Mocha cell line can be used to investigate the assembly of AP-3 complexes and AP-3 function.
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 to 1:20 i.e. seeding at 5x1,000 to 1x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.