material
polypropylene screw closure
retained silicone gasket
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Nalgene DS3132-0024
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ensure leakproof service of Nalgene™ of Oak Ridge centrifuge bottles and tubes at their recommended maximum rated speeds by using these specific sealing caps, also recommended for use when spinning hazardous materials.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.