제품명
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N-hydroxysuccinimide ester chloride, ≥85% (HPLC)
Quality Level
분석
≥85% (HPLC)
양식
powder
색상
very dark blue
solubility
acetonitrile: 1 mg/mL, clear, blue
εmax
27.9 at 662 nm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(C#N)c3ccc(cc3[o+]c2c1)N(CC)CCCCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O
InChI
1S/C30H35N4O5.ClH/c1-4-32(5-2)21-11-13-23-25(20-31)24-14-12-22(19-27(24)38-26(23)18-21)33(6-3)17-9-7-8-10-30(37)39-34-28(35)15-16-29(34)36;/h11-14,18-19H,4-10,15-17H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FSUOQVGBXADQGH-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.