product name
Collagen solution from bovine skin, Type I, 2.9-3.2 mg/mL, suitable for cell culture, sterile-filtered
생물학적 소스
bovine skin
Quality Level
무균
sterile-filtered
제품 라인
BioReagent
분석
≥99.9% (SDS-PAGE)
형태
liquid
포장
pkg of 100 mL
pkg of 20 mL
농도
2.9-3.2 mg/mL
기술
cell culture | mammalian: suitable (and for 3D matrix formation)
표면 범위
6‑10 μg/cm2
적합성
gelation test tested
UniProt 수납 번호
결합 특이성
Peptide Source: Fibrinogen
외래 활성
endotoxin ≤1.0 μmole/min-mg protein
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
human ... COL1A1(282187)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- in the preparation of collagen gels.
- to coat cell culture dishes for HeLa cell line culture.
- to construct hydrogels laden for HepG2 cell culture.
생화학적/생리학적 작용
성분
주의사항
제조 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
시험 성적서(COA)
문서
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.