제품명
Cathine hydrochloride,
양식
powder
Quality Level
약물 제어
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
저장 조건
desiccated
색상
white to off-white
mp
172-175 °C
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
0.1 M HCl: soluble
ethanol: soluble
응용 분야
forensics and toxicology
SMILES string
Cl[H].C[C@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9+;/m0./s1
InChI key
DYWNLSQWJMTVGJ-DKXTVVGFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
주의사항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable