애플리케이션
4-Chlorophenoxyacetic acid has been used in para-chlorophenoxyacetic acid (p-CPA) residue assay.
4-chlorophenoxy acetic acid (4-CPA), a chlorine derivative of phenoxyacetic acid (PA), is a plant growth regulator used as a herbicide.
생화학적/생리학적 작용
4-Chlorophenoxyacetic acid is a synthetic auxin, that is used to induce parthenocarpic ovary growth on flowers of wild type plants.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.