Key Documents
BUA462-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-62 Rotor
aerosol-tight capable, capacity 250 mL, pack of 4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103910
특징
aerosol-tight capable
포장
pack of 4
제조업체/상표
Eppendorf® 022638084 (NA)
Eppendorf® 5810716004 (EU)
기술
centrifugation: suitable
용량
250 mL
호환성
for use with Rotor A-4-62
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Rectangular buckets have a maximum speed of 3,220 × g (4,000 rpm)
  • Compatible with A-4-62 swing bucket rotor for 5810/5810R centrifuge
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG