Key Documents
BMSIPS2050PT4
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
4-arm, PTFE-coated
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific IPS2050-P-T4
직경 × 길이
65 mm × 300 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
4-arm PTFE coated propeller is useful for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
애플리케이션
stirring, mixing